Learn More
Buffer solution pH 6.865 (25°C), With fungicide, according to DIN 19266, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15694010 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 15694010
Marca: Honeywell-Fluka 335941L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
With fungicide, according to DIN 19266
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer solution
CAS 1336-21-6
pH 6.865
Quantità 1 L
Formula molecolare H5NO
Numero MDL MFCD00066650
Numero UN NONH for all modes of transport
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
IUPAC Name azano; idrossido
Molecular Weight (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219