Learn More
Soluzione tampone pH 1.00
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 ml
1 l
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Descrizione
General use buffer solution. Reagecon™ Buffer Solution pH 1.00 has precision of ± 0.02 at 20°C.
- General use buffer Solution
- pH 1.00 ± 0.02 at 20°C
- 500mL
Specifica
Specifica
| pH | 1 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1 l |
| Tipo di soluzione | Tampone |