Learn More
Soluzione tampone, pH 1.679
Codice prodotto. p-8014307 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
250mL
500mL
Codice prodotto. 11862422
Marca: Reagecon 42508
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagecon's pH Buffer Solution at 25°C is tested and certified by an ISO17025 Accredited Test Method (INAB Ref: 264T) and NIST traceable, has guaranteed stability throughout its entire shelf life, even after opening the bottle.
To ensure reliable, reportable pH measurements, this pH buffer standard is directly traceable to the IUPAC pH scale by an unbroken chain of traceability. Traceable analysis is necessary for consistency and universal acceptance of pH results, including acceptance by regulatory bodies.
  • Calibrated to a standard precision NIST value
  • Accredited to ISO 17025
Specifica
Punto di fusione 0 °C
Punti di ebollizione 100°C
Colore Incolore
pH 1.679 ±0.01
Forma fisica Liquid
Quantità 250 ml
Odore Caratteristica
Tracciabilità a NIST Yes
Informazioni di solubilità Fully miscible in water