Learn More
Soluzione tampone pH 1
Codice prodotto. 10531373
Click to view available options
Quantità:
1 l
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 10531373
Marca: Chem-Lab CL03.0203.1000
Edge
Designed for pH measurement and maintenance in highly acidic samples. Buffer Solution, pH 1.00, Chem-Lab is a mixture of potassium chloride and hydrochloric acid with a pH level of 1.00 at 20°C. Solution is traceable to standard reference materials (SRM) from NIST.
pH Level ± 0.02 at specified temperature:
  • pH 0.94 at 0°C
  • pH 0.99 at 10°C
  • pH 1.00 at 20°C
  • pH 1.00 at 25°C
  • pH 1.00 at 30°C
  • pH 1.01 at 40°C
  • pH 1.01 at 50°C
  • pH 1.01 at 60°C
  • pH 1.01 at 70°C
  • pH 1.02 at 80°C
  • pH 1.02 at 90°C
Specifica
CAS 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5
Punto di fusione 0 °C
Colore Incolore
Densità 1.01g/mL
pH 1 pH
Forma fisica Liquid
Quantità 1 l
Tipo di soluzione Tampone
Formulazione KCl-HCl
Odore Inodore
Tracciabilità a NIST Yes
Informazioni di solubilità Solubile in acqua