Learn More
Buffer solution pH 10.0 (20°C), Borax / sodium hydroxide, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
500mL
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Buffer solution pH 10.0 (20°C) |
| Nota nome | Borax / sodium hydroxide |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| CAS max % | <0.1000%, ≤0.5000% |
| CAS min. % | ≥0.2500% |
| Quantità | 6 x 1 L |
| Tipo di soluzione | Buffer |
| Imballaggio | Poly Bottle |
Sicurezza e movimentazione
Indicazioni di pericolo
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.