Learn More
Buffer solution pH 10.0 (20°C), Borax / sodium hydroxide, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7072080 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
500mL
pezzi 6
Codice prodotto. 15694040
Marca: Honeywell-Fluka 33649100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Borax / sodium hydroxide
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1310-73-2, 1330-43-4, 7732-18-5
Formula molecolare H5NO
Molecular Weight (g/mol) 35.05
Numero MDL MFCD00066650
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Specifications
Materiale o nome chimico Buffer solution
pH 10.0
Quantità 100 mL
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name amine hydrate
Hazard Statement
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Precautionary Statement