Learn More
Buffer Solution, pH 10.00, Reagecon™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11496424 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 ml
1000 ml
pH:
10
Dimensione della confezione:
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità pH unitSize
11496424 500 ml 10 500mL
11422024 500 ml 10 500mL
11412024 1000 ml 10 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11496424 Fornitore Reagecon N. del fornitore 1100525
Edge
Certified by an ISO 17025 accredited test method and fully NIST traceable. Reagecon™ Buffer Solution, pH 10.00 is tested at 20°C or 25°C to an accuracy level of ±0.01. This calibration and control buffer is specially formulated to ensure its stability, even after opening the bottle.
To ensure reliable, reportable pH measurements, this pH buffer standard is directly traceable to the IUPAC pH scale by an unbroken chain of traceability. Traceable analysis is necessary for consistency and universal acceptance of pH results, including acceptance by regulatory bodies.
  • Traceable to SRM for NIST
  • Certification to ISO 9001:2008
  • Accredited to ISO 17025
Specifica
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Colore Incolore
pH 10
Forma fisica Liquid
Quantità 500 ml
Tipo di soluzione pH Buffer
Odore Characteristic
Tracciabilità a NIST
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BUFFER SOLUTION pH 10.00 ± 0.01 @ 25°C
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Boric Acid, DisodiumSalt