Learn More
Buffer Solution, pH 10.02, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15667170 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Product Code. 15667170
Brand: Honeywell Fluka 82454500ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
According to DIN 19266
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Buffer solution
Nota nome According to DIN 19266
CAS 1336-21-6
Densità 1.003g/mL at 20°C
pH 10.02
Quantità 500 mL
Formula molecolare H5NO
Numero MDL MFCD00066650
Imballaggio Poly bottle
Numero UN NONH for all modes of transport
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
IUPAC Name azano; idrossido
Molecular Weight (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219