Learn More
Soluzione tampone pH 7.00, con codice colore giallo
Codice prodotto. p-8014502 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
HDPE Bottle
Colore:
Blue
Giallo
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 11484579
Marca: Reagecon 1100525C
Soluzioni tampone pH codificate a colori per un semplice utilizzo. I tamponi pH Reagecon™ codificati a colori sono testati a 25 °C. Sono certificati e tracciabili in conformità agli standard NIST.
  • Colored pH Buffer Solutions
  • Tested at 25°C 
  • Certified by Reagecon’s ISO/IEC 17025 AccreditedTest Method
  • NIST traceable
  • Presented in various pack sizes
Specifica
Colore Blue
pH 10
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Imballaggio HDPE Bottle