Learn More
Buffer Solution Ph 2.0 (20 °C), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15633180 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
pezzi 6
Codice prodotto. 15633180
Marca: Honeywell-Fluka 31045100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Citric acid / hydrochloric acid / sodium chloride, with fungicide, traceable to SRM from NIST and PTB
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer Solution Ph 2.0 (20 °C)
Nota nome With fungicide
CAS 7732-18-5, 7647-14-5, 77-92-9
Quantità 100 mL
Numero MDL MFCD00146206
Imballaggio Plastic Bottle
Numero UN 1789
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Buffer solution pH 2.0 (20 °C)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Citric acid, Sodiumchloride, hydrochloric acid