Learn More
Buffer Solution Ph 2.0 (20 °C), Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Buffer Solution Ph 2.0 (20°C) |
| Nota nome | With fungicide |
| CAS | 7732-18-5, 7647-14-5, 77-92-9 |
| Quantità | 6 x 1 L |
| Numero MDL | MFCD00146206 |
| Numero UN | UN1789 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Buffer solution pH 2.0 (20 °C)
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- MIXTURE LIST-Contiene: Citric acid, Sodiumchloride, hydrochloric acid