Learn More
Buffer solution pH 3.0 (20°C), Citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST and PTB, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Buffer solution pH 3.0 (20°C) |
| Nota nome | Citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST and PTB |
| CAS | 1310-73-2, 77-92-9, 7647-14-5, 7732-18-5 |
| CAS min. % | ≥98.0000% |
| CAS max % | ≥98.0000% |
| Densità | 1.000 g/cm3 |
| Quantità | 6 x 1 L |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Grado | puriss. p.a. |