missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ebro Electronic™ AT 400 soluzione tampone
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Descrizione
Termometro per varie applicazioni in ambito alimentare, laboratorio, uso industriale. Tutti i termometri includono un certificato di calibrazione di fabbrica. Il termometro misura con sensore di temperatura PT1000.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 100°C |
| pH | 4 |
| Quantità | 50 mL |
| Tipo di soluzione | Buffer |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto