Learn More
Buffer solution pH 4, Phthalate buffer, traceable to NIST, ready to use
Codice prodotto. p-3598321 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Codice prodotto. 10727913
Marca: Thermo Scientific Acros 383835000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer solution pH 4
CAS 877-24-7, 7732-18-5, 7487-94-7
Concentrazione 1.0% (Potassium hydrogen phthalate)
pH 4.0
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Formula molecolare C8H5KO4
Odore Odorless
Numero MDL MFCD00217672
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.
Peso formulazione 204.22