Learn More
Soluzione tampone pH 4, rosso
Codice prodotto. 11494589 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 ml
1 L
Imballaggio:
HDPE Bottle GL45
HDPE Twin Neck Bottle
pH:
4 at 20°C
4 at 25°C
Dimensione della confezione:
1L
250mL
500mL
Codice prodotto. 11494589
Marca: Reagecon 104025CTT
Soluzioni tampone pH colorate disponibili in contenitori a collo doppio. La soluzione tampone Reagecon™ pH 4 con codice colore rosso è accreditata ISO 17025 con tracciabilità NIST.
  • Colored
  • Twin-neck containers with integrated calibrating chamber
  • Tested at 20°C or 25°C
  • Certified by ISO 17025 Accredited Test Method
  • NIST traceable
  • Presented in various pack sizes
Specifica
Colore Red
pH 4 at 25°C
Quantità 1 L
Imballaggio HDPE Twin Neck Bottle