Learn More
Soluzione tampone pH 4, rosso
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 ml
1 L
Imballaggio:
HDPE Bottle GL45
HDPE Twin Neck Bottle
pH:
4 at 20°C
4 at 25°C
Dimensione della confezione:
1L
250mL
500mL
Descrizione
- Colored
- Twin-neck containers with integrated calibrating chamber
- Tested at 20°C or 25°C
- Certified by ISO 17025 Accredited Test Method
- NIST traceable
- Presented in various pack sizes
Specifica
Specifica
| Colore | Rosso |
| pH | 4 at 25°C |
| Quantità | 500 ml |
| Imballaggio | HDPE Bottle GL45 |