Learn More
Buffer solution pH 5.0 (20°C), Citric acid / sodium hydroxide solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15644000 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Unit Size:
1L
Product Code. 15644000
Brand: Honeywell-Fluka 335441L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Citric acid / sodium hydroxide solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Buffer solution pH 5.0 (20°C)
Nota nome Citric acid / sodium hydroxide solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST
Punti di ebollizione 100°C
CAS min. % ≥90.0000%, ≥1.0000%
CAS max % ≤100.0000%, <5.0000%
CAS 144-33-2, 68-04-2
Densità 1.0 g/cm3
Quantità 1 L
Tipo di soluzione Buffer
Numero MDL MFCD00012462
Imballaggio Poly Bottle
Sinonimo Sodium citrate buffer solution, Buffer solution from sodium citrate