Learn More
Buffer Solution pH 5.5, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
Specifica
Specifica
| pH | 5.5 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1000 mL |
| Tipo di soluzione | Buffer |
| Formulazione | Phosphate - Citrate |