Learn More
Buffer solution pH 6.0 (20°C), Citric acid / sodium hydroxide solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST, Honeywell Fluka™
Citric acid / sodium hydroxide solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST
66.03€ - 344.06€
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15664000
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Honeywell-Fluka
33545-1L
1 L
66.03€
1L
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15674000
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Honeywell-Fluka
33545-6X1L
6 x 1 L
344.06€
pezzi 6
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 1260 days from date of manufacture
Recommended Storage : Room Temp
Identificativo prodotto
  • Buffer solution pH 6.0 (20 °C)