Learn More
Buffer Solution, pH 6.00, Reagecon™
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 ml
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
To ensure reliable, reportable pH measurements, this pH buffer standard is directly traceable to the IUPAC pH scale by an unbroken chain of traceability. Traceable analysis is necessary for consistency and universal acceptance of pH results, including acceptance by regulatory bodies.
- Traceable to SRM for NIST
- Certification to ISO 9001:2008
- Accredited to ISO 17025
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 0 °C |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Colore | Incolore |
| pH | 6 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 500 ml |
| Tipo di soluzione | pH Buffer |
| Odore | Caratteristica |
| Tracciabilità a NIST | Sì |
| Informazioni di solubilità | Fully miscible in water |