Learn More
Soluzione tampone pH 7,0 (20 °C), diidrogeno fosfato di potassio/idrogenofosfato bisodico, rintracciabile secondo gli standard SRM del NIST, con fungicida, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
10L
1L
500mL
5L
pezzi 6
Descrizione
Leading the Industry For Over 65 Years. Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured.
Composition per liter:
- 3.52 g Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4)
- 7.26 g di-Sodium hydrogen phosphate-2-hydrate (Na2HPO4*2H20)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Buffer solution pH 7.0 (20°C) |
| Nota nome | Potassium dihydrogen phosphate / disodium hydrogen phosphate, traceable to SRM from NIST, with fungicide |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| CAS min. % | ≥90.0000% |
| CAS max % | ≤100.0000%, 0.7300%, 0.3500% |
| CAS | 7558-79-4, 7778-77-0 |
| Densità | 1 g/cm3 |
| Quantità | 6 x 500 mL |
| Tipo di soluzione | Buffer |
| Numero MDL | MFCD00146206 |
| Vedi altri risultati |