Learn More
Soluzione tampone pH 7,0 (20 °C), diidrogeno fosfato di potassio/idrogenofosfato bisodico, rintracciabile secondo gli standard SRM del NIST, con fungicida, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
10L
1L
500mL
5L
pezzi 6
Descrizione
Leading the Industry For Over 65 Years. Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured.
Composition per liter:
- 3.52 g Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4)
- 7.26 g di-Sodium hydrogen phosphate-2-hydrate (Na2HPO4*2H20)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Buffer solution |
| pH | 7.0 |
| Quantità | 10 L |
| Numero MDL | MFCD00066650 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| IUPAC Name | azano; idrossido |