Learn More
Buffer Solution, pH 7.00, Reagecon™
Certified by an ISO 17025 accredited test method and fully NIST traceable. Reagecon™ Buffer Solution, pH 7.00 is tested at 20°C or 25°C to an accuracy level of ±0.01. This calibration and control buffer is specially formulated to ensure its stability, even after opening the bottle.
45.65€ - 76.65€
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11472014
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Reagecon
10705
500 ml
45.65€
500mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
11462014
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Reagecon
1070
1000 ml
76.65€
1L
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
To ensure reliable, reportable pH measurements, this pH buffer standard is directly traceable to the IUPAC pH scale by an unbroken chain of traceability. Traceable analysis is necessary for consistency and universal acceptance of pH results, including acceptance by regulatory bodies.
  • Traceable to SRM for NIST
  • Certification to ISO 9001:2008
  • Accredited to ISO 17025