Learn More
Buffer Solution pH 7.413, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
Specifica
Specifica
| pH | 7.413 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1000 mL |
| Tipo di soluzione | Buffer |
| Formulazione | Phosphate Potassium, Dihydrogen/Phosphate di-Sodium Hydrogen |