Learn More
Buffer solution pH 7.413 (25°C), With fungicide, according to DIN 19266, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Buffer solution pH 7.413 (25°C) |
| Nota nome | With fungicide, according to DIN 19266 |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| CAS min. % | ≥90.0000% |
| CAS max % | ≤100.0000%, ≤1.0000% |
| CAS | 7558-79-4, 7778-77-0 |
| Densità | 1.000 g/cm3 |
| Quantità | 6 x 1 L |
| Tipo di soluzione | Buffer |
| Imballaggio | Poly Bottle |