missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buffer solution, pH 7 EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti

Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Buffer solution |
| CAS | 1336-21-6 |
| pH | 6.8 |
| Quantità | 1000 mL |
| Formula molecolare | H5NO |
| Numero MDL | MFCD00066650 |
| Imballaggio | Flacone |
| InChI Key | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N.O |
| IUPAC Name | azano; idrossido |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto