Learn More
Buffer solution pH 7, Phosphate buffer
Codice prodotto. p-215515 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
500mL
Codice prodotto. 10448273
Marca: Thermo Scientific Acros 258591000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7558-79-4 | H2KO4P
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pH buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer solution pH 7
CAS 7558-79-4, 7732-18-5
Densità 1.0030g/mL
Quantità 100 mL
Formula molecolare H2KO4P
Numero MDL MFCD03097944
Imballaggio Plastic bottle
Gravità specifica 1.003
Indice di Merck 14, 7659
Pressione del vapore 14mmHg at 20°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 136.09