Learn More
Buffer solution pH 7, Phosphate buffer, traceable to NIST, ready to use, Thermo Scientific Chemicals
35.40€ - 64.70€
Specifica
Materiale o nome chimico | Buffer solution pH 7 |
---|---|
Nota nome | Phosphate buffer, traceable to NIST, ready to use |
CAS | 7558-79-4, 7732-18-5, 7487-94-7, 7778-77-0, 7647-14-5 |
Densità | 1.0000g/mL |
Numero MDL | MFCD03097944 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10706383
|
Thermo Scientific Acros
383855000 |
500 mL |
35.40€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10026042
|
Thermo Scientific Acros
383850010 |
1 L |
64.70€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Buffer solution pH 7 | |
7558-79-4, 7732-18-5, 7487-94-7, 7778-77-0, 7647-14-5 | |
MFCD03097944 | |
Solubility in water: miscible. |
Phosphate buffer, traceable to NIST, ready to use | |
1.0000g/mL | |
1 |
RUO – Research Use Only