Learn More
Buffer Solution, pH 8.00, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10219340 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 10219340
Marca: JT Baker 7265.1000
Phosphate pH buffer solution made of high quality chemicals for laboratory and specialized industrial use.
  • Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
  • Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
  • Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphate buffer
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Densità 1g/cm3 at 20°C
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Formulazione Contains Potassium dihydrogen phosphate and Sodium hydroxide
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
Grado BAKER ANALYZED