Learn More
Buffer Solution, pH 9.00, Reagecon™
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Descrizione
Certified by an ISO 17025 accredited test method and fully NIST traceable. Reagecon™ Buffer Solution, pH 9.00 is tested at 20°C to an accuracy level of ±0.01. This calibration and control buffer is specially formulated to ensure its stability, even after opening the bottle.
To ensure reliable, reportable pH measurements, this pH buffer standard is directly traceable to the IUPAC pH scale by an unbroken chain of traceability. Traceable analysis is necessary for consistency and universal acceptance of pH results, including acceptance by regulatory bodies.
- Traceable to SRM for NIST
- Certification to ISO 9001:2008
- Accredited to ISO 17025
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 0 °C |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Colore | Incolore |
| pH | 9 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1000 ml |
| Tipo di soluzione | pH Buffer |
| Odore | Caratteristica |
| Tracciabilità a NIST | Sì |
| Informazioni di solubilità | Fully miscible in water |
Sicurezza e movimentazione
- BUFFER SOLUTION pH 9.00 ± 0.01 @ 20°C
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: Boric Acid, DisodiumSalt