Learn More
Soluzione tampone pH 9.18
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11701389 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 ml
Dimensione della confezione:
250mL
Codice prodotto. 11701389
Marca: Reagecon 91690
Per l'uso come tampone pH certificato NIST/DIN. La soluzione tampone pH 9.18 Mettler Toledo™ viene fornita in un flacone da 250 ml.
  • Certificazione NIST/DIN
  • pH 9180
  • 250ML
Specifica
pH 9.18
Quantità 250 ml
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SOLUTION TAMPON pH 9.180 a 25°C
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: boric acid, disodiumsalt