Learn More
Buffer solution pH 9.2, Borate buffer, traceable to NIST, ready to use
Codice prodotto. p-3598324 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Codice prodotto. 13148663
Marca: Thermo Scientific Acros 383875000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1330-43-4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer solution pH 9.2
Nota nome Borate buffer, traceable to NIST, ready to use
CAS 1330-43-4, 7732-18-5, 7647-14-5
Densità 1.0000g/mL
Quantità 500 mL
Numero MDL MFCD00163147
Gravità specifica 1
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.