Learn More
Buffer Solution pH3.00 (Phthalate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Contenitore di plastica
HDPE plastic bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
Specifica
Specifica
| Colore | Colorless |
| pH | 3 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 500 mL |
| Imballaggio | HDPE plastic bottle |