Learn More
Buffer Solution pH6.87 BS formulated, Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Specifica
Specifica
| Colore | Colorless |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1 L |
| Numero MDL | 282720 |
| Imballaggio | Contenitore di plastica |