Learn More
Buffer Solution pH8.00 (Borate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073118 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bag in box
HDPE plastic bottle
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
500mL
Codice prodotto. 10593854
Marca: Fisher Chemical J/2860/08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Buffer Solution pH8.00 (Borate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Colorless
pH 8
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Numero MDL 217672
Imballaggio HDPE plastic bottle
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.