missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Buffer Solutions for NucleoMag Plant
Click to view available options
Quantità:
900 mL
1000 mL
Materiale o nome chimico:
Binding buffer MC2
Elution buffer MC6
Lysis buffer MC1
Wash buffer MC3
Wash buffer MC4
Wash buffer MC5
Dimensione della confezione:
1000mL
900mL
Descrizione
Magnetic bead-based isolation of genomic DNA from plant tissue
NucleoMag™ Plant Kits
- One-tube procedure minimizes risk of cross-contamination
- Small elution volumes ≥ 50 μL possible
- Yield does not depend on elution volume
- Easily adapted to automated use
NucleoMag™ Plant 384 Kits
- Optimized for high throughput processing in a 384-well format
- Efficient purification of DNA from up to 30 mg sample materialSuitable for a wide variety of plant species
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Elution buffer MC6 |
| Colore | Colorless |
| Concentrazione | 0.1 to <1% (Chemicals Mixture) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Isolation of genomic DNA from plant tissue samples |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | NucleoMag™ Plant/384 Plant kits |
| pH | 8.0 to 9.0 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1000 mL |
| Odore | Odorless |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto