Learn More
Macherey-Nagel™ Wash Buffer MR3
Click to view available options
Quantità:
125 mL
320 mL
Materiale o nome chimico:
Lysis Buffer MR1
Wash Buffer MR3
Dimensione della confezione:
125mL
320mL
Descrizione
NucleoMag™ RNA
- One-tube procedure minimizes risk of cross-contamination
- Proven 96-well plate format
- Small elution volumes ≥ 50 μL
- Suitable for manual and automated processing
- Recombinant DNase included
- Reducing agent TCEP included (no β-mercaptoethanol necessary)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lysis Buffer MR1 |
| CAS | 593-84-0 |
| Colore | Colorless |
| Da utilizzare con (applicazione) | Isolation of RNA from tissue and cell samples |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | NucleoMag™ RNA kit |
| pH | 6.5 to 7.5 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 125 mL |
| Formulazione | Guanidinium thiocyanate; Water |
| Odore | Odorless |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.