Learn More
Buffer Tablets, pH 7 (Phosphate), for pH measurement, to make-up volume of 100ml, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10457440 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 Tablets
Dimensione della confezione:
50 pastiglie
Codice prodotto. 10457440
Marca: Fisher Chemical B/4765/77
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Buffer Tablets, pH 7 (Phosphate), for pH measurement, to make-up volume of 100ml, Fisher Chemical, White, Packaging: Glass Jar, Quantity: 50 tablets, MDL Number: 81857, Physical Form: Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
pH 7
Forma fisica Solid
Quantità 50 Tablets
Formulazione Disodium Orthophosphate Heptahydrate, Sodium Chloride, Dipotassium Phosphate
Numero MDL 81857
Imballaggio Glass Jar
Informazioni di solubilità Soluble