Learn More
Buffer Tablets, pH 9.2 (Borate), for pH measurement, to make-up volume of 100ml, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 Tablets
Dimensione della confezione:
50 pastiglie
Descrizione
Buffer Tablets, pH 9.2 (Borate), for pH measurement, to make-up volume of 100ml, Fisher Chemical, White, Packaging: Glass Jar, Quantity: 50 tablets, MDL Number: 81857, Physical Form: Solid
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| pH | 9.2 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 50 Tablets |
| Formulazione | Borates, Sodium Salts, Anhydrous, Sodium Chloride, Tetra |
| Numero MDL | 81857 |
| Imballaggio | Glass Jar |
| Informazioni di solubilità | Soluble in Water |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Buffer tablets, pH 9.2 (borate)
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Borates, tetra, sodium salts, anhydrous,Sodium chloride