Learn More
Cytiva Buffer Tray for AKTA™ start
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
ÄKTA Start
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Buffer bottle tray for use in the AKTA start automated protein purification system.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Buffer Bottle Tray |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | ÄKTA Start |