Learn More
Macherey-Nagel™ Lysis Buffer LBP
Codice prodotto. 15839127
Click to view available options
Quantità:
30 mL
125 mL
Materiale o nome chimico:
Binding Solution BS
Lysis buffer LBP
Dimensione della confezione:
125mL
30mL
Codice prodotto. 15839127
Marca: Macherey-Nagel™ 740906.125
Additional buffer solutions for use with NucleoSpin™ RNA Plus Kits, for efficient and quick RNA isolation from cells and tissues.
NucleoSpin™ RNA Plus Kits
  • gDNA Removal Columns included – no time consuming rDNase digestion
  • Convenient handling – lysate clearing and gDNA removal using the same column (in one step)
  • Novel lysis buffer – exceptionally efficient, with no mercaptoethanol or TCEP necessary
  • Two column silica membrane system (one for DNA removal, one for RNA isolation)
  • Downstream applications: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays
Specifica
Materiale o nome chimico Lysis buffer LBP
CAS 593-84-0
Colore Slightly Yellow
Da utilizzare con (applicazione) RNA isolation from cells and tissue
Da utilizzare con (apparecchiatura) NucleoSpin RNA Plus kit
pH 6.5 to 7.5
Forma fisica Liquid
Quantità 125 mL
Formulazione Guanidinium thiocyanate; Water
Odore Odorless
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Buffer LBP (125 mL)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: guanidium thiocyanate