Learn More
Macherey-Nagel™ Lysis Buffer LBP
Click to view available options
Quantità:
30 mL
125 mL
Materiale o nome chimico:
Binding Solution BS
Lysis buffer LBP
Dimensione della confezione:
125mL
30mL
Descrizione
NucleoSpin™ RNA Plus Kits
- gDNA Removal Columns included – no time consuming rDNase digestion
- Convenient handling – lysate clearing and gDNA removal using the same column (in one step)
- Novel lysis buffer – exceptionally efficient, with no mercaptoethanol or TCEP necessary
- Two column silica membrane system (one for DNA removal, one for RNA isolation)
- Downstream applications: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Binding Solution BS |
| CAS | 593-84-0 |
| Colore | Colorless |
| Da utilizzare con (applicazione) | RNA isolation from cells and tissue |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | NucleoSpin RNA Plus kit |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 30 mL |
| Formulazione | Ethyleneglycol diacetate |
| Odore | Odorless |
| Informazioni di solubilità | 0 to 16% in Water |