Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pipettatore a bulbo
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
:
Silicone rubber
Descrizione
- Fornito completo di cordino elastico per l'assegnazione del pipettatore a un flacone di reagente specifico
- La guarnizione conica in gomma siliconica garantisce una tenuta ermetica su pipette di tutte le dimensioni
- Può essere aperto, pulito e autoclavato a vapore a 121 °C (250 °F)
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Rosso |
| Materiale | Gomma siliconica |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Provette di sedimentazione Westergren o Wintrobe |
| Include | Cavi elastici |