Learn More
Fisherbrand™ Bunsen Burner with Tétine Connector without Pilot Light
Codice prodotto. 11749777 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di gas:
Butane, LPG, Propane
Butano/Propano/LPG, LPG, Propane
Naturale/Metano, Natural Gas
Diametro (sistema metrico) ingresso esterno:
5 mm
9 mm
13 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11749777
Reaches temperatures of about 900°C with butane nozzles and about 1000°C on natural gas spouts.
  • Chrome steel burner
  • Cast iron base
  • Gas regulation by needle valve
  • For use with natural gas or butane/propane
Specifica
Product Type Bunsen Burner
Tipo di gas Butane, LPG, Propane
Descrizione Consumption of 24L/hr.
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Diametro (sistema metrico) ingresso esterno 5 mm
Altezza (sistema metrico) 88 mm
Include T-Tine Connector
N. per confezione 1 Ea.