Learn More
Fisherbrand™ Bunsen Burner with Tétine Connector without Pilot Light
Codice prodotto. 11779767 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di gas:
Butane, LPG, Propane
Butano/Propano/LPG, LPG, Propane
Naturale/Metano, Natural Gas
Diametro (sistema metrico) ingresso esterno:
5 mm
9 mm
13 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11779767
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Reaches temperatures of about 900°C with butane nozzles and about 1000°C on natural gas spouts.
  • Chrome steel burner
  • Cast iron base
  • Gas regulation by needle valve
  • For use with natural gas or butane/propane
Specifica
Product Type Bruciatore Bunsen
Tipo di gas Naturale/Metano, Natural Gas
Descrizione Consumption of 107L/hr.
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Diametro (sistema metrico) ingresso esterno 9 mm
Da utilizzare con (applicazione) Tétine Connector
Altezza (sistema metrico) 145mm
Include T-Tine Connector
N. per confezione 1 ciascuno