Learn More
Kartell™ Burette Clamp
Codice prodotto. 12503197
Click to view available options
:
Includes: 2 Clamps
Codice prodotto. 12503197
Marca: Kartell™ 0014000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Kartell Burette Clamp, Includes: 2 Clamps, Polypropylene, Buret Clamp, White, No. per Pack: 1 Each
Specifica
Colore White
Materiale Polypropylene
N. per confezione 1 Each
Include (2) Clamps
Tipo Buret Clamp
Diametro (sistema metrico) asta 8 to 14 mm