Learn More
SI Analytics™ Burette Cylinder
Codice prodotto. 15729117 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15729117 20 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15729117 Fornitore SI Analytics™ N. del fornitore 285220670
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
SI Analytics™ Burette Cylinder is suitable for use with Titronic™ 500.
  • DURAN™
  • For use with Titronic™ 500 and exchangeable unit WA 20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Burette Cylinder
Materiale DURAN™ Glass
Volume (sistema metrico) 20 mL