Learn More
Buerkle™ Burkle™ Melamine Melamine Mortar
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
700 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Melamine
- Hard surface
- Abrasion resistant surface
- With base and spout
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 700 mL |
| Autoclavabile | Si |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 150 mm |
| Product Type | Mortar |
| Materiale | Melamine |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for Use with Foodstuffs |
| Altezza (sistema metrico) | 95 mm |
| Capacità | 700 mL |