Learn More
Buerkle™ Pipette Cleaning and Storage Container
Codice prodotto. p-8002939 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
550 mm
660 mm
Size:
10 L
12.5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11857253
Marca: Buerkle™ 96500651
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polyethylene cleaning and storage container available in 10L or 12.5L is ideal to use with pipettes.
  • PE
  • Ideal with pipettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Altezza (sistema imperiale) 21.65 in.
Altezza (sistema metrico) 550 mm
Size 10 L
Diametro (sistema metrico) 155 mm
Materiale Polyethylene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipette
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory Use
Forma Round
Product Type Cleaning and storage container