Learn More
Abeba™ Business Men 33230 Shoes
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Smooth leather
- Black
- Steel toe cap
- Slip resistance special rubber outsole sole
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Lining microfiber, respiration absorbing
- Instep area with lacing
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA |
| Colore | Black |
| Materiale rivestimento interno | Microfiber |
| Materiale | Leather |
| Size | 47 |
| Caratteristiche suola | Slip-resistant |
| Materiale suola | Rubber |
| Stile | 33230 |
| Materiale dello zoccolo | Steel |